Läs mer
N-4-Methoxyphenylretinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-4-Methoxyphenylretinamide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35NO2/c1-20(12-17-25-22(3)11-8-18-27(25,4)5)9-7-10-21(2)19-26(29)28-23-13-15-24(30-6)16-14-23/h7,9-10,12-17,19H,8,11,18H2,1-6H3,(H,28,29)/b10-7+,17-12+,20-9+,21-19+ |
| Formel vikt | 405.2668 |