missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Methyl-2-nitrophenyl)benzenepropanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Methyl-2-nitrophenyl)benzenepropanamine |
| CAS | 833454-98-1 |
| Molekylformel | C16H18N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-13-9-10-15(16(12-13)18(19)20)17-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,12,17H,5,8,11H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(NCCCc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.33 |
| Formel vikt | 270.1368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?