Läs mer
N-(4-METYL-2-NITROFENYL)MALEIMID, TRC
Produktkod. 30180432
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180432 100 mg
30179986 500 mg
30180090 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM224798100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91135-77-2
Molekylformel C11H8N2O4
Molekylvikt (g/mol) 232.19
Synonym 1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitro-phenyl)-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)pyrrole-2,5-dione;
IUPAC-namn 1-(4-metyl-2-nitrofenyl)pyrrol-2,5-dion
LEDER Cc1ccc(N2C(=O)C=CC2=O)c(c1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-METHYL-2-NITROPHENYL)MALEIMIDE
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8N2O4/c1-7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-10(14)4-5-11(12)15/h2-6H,1H3
Formel vikt 232.0484