Läs mer
N-(4-metyl-2-tiazolyl)-guanidinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30464343
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30464343 100 mg
1 options
Produktkod. 30464343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM331435100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-guanidine hydrochloride
CAS 100599-91-5
Molekylformel C5H8N4S . HCl
Kvantitet 100 mg
Synonym Guanidine, N-(4-methyl-2-thiazolyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Guanidine, (4-methyl-2-thiazolyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride, N-(4-Methyl-2-thiazolyl)guanidine hydrochloride, (4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride, (4-Methyl-thiazol-2-yl)-guanidine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H8N4S.ClH/c1-3-2-10-5(8-3)9-4(6)7;/h2H,1H3,(H4,6,7,8,9);1H
LEDER Cl.Cc1csc(NC(=N)N)n1
IUPAC-namn 2-(4-metyl-1,3-tiazol-2-yl)guanidin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 192.67
Formel vikt 192.0236