Läs mer
N-(4-Methyl-3-aminophenyl)-4-(4-methylpiperazinomethyl)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Methyl-3-aminophenyl)-4-(4-methylpiperazinomethyl)benza |
| CAS | 581076-63-3 |
| Molekylformel | C20 H26 N4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N4O/c1-15-3-8-18(13-19(15)21)22-20(25)17-6-4-16(5-7-17)14-24-11-9-23(2)10-12-24/h3-8,13H,9-12,14,21H2,1-2H3,(H,22,25) |
| LEDER | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(N)c3)CC1 |
| IUPAC-namn | N-(3-amino-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.45 |
| Formel vikt | 338.2107 |