Läs mer
N-[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl]-N-2-pyridinyl-Beta-alanine-d3 Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine-d3 Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2124271-66-3 |
| Molekylformel | C18H18D3ClN4O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 3-[[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl](pyridin-2-yl)amino]propanoate-d3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N4O5.ClH/c1-3-27-17(23)9-11-21(16-6-4-5-10-20-16)18(24)13-7-8-14(19-2)15(12-13)22(25)26;/h4-8,10,12,19H,3,9,11H2,1-2H3;1H/i2D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)N(CCC(=O)OCC)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[[3-nitro-4-(trideuteriomethylamino)benzoyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.85 |
| Formel vikt | 411.1389 |