Läs mer
N-[[(4-metylfenyl)sulfonyl]oxi]etan-1,2-diamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394292
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10394292 1 g 1g
10693793 10 g 10g
11346935 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10394292 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01735DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 175205-36-4
Molekylformel C9H14N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 230.282
MDL-nummer MFCD00276588
InChI-nyckel RWUMUZOGZPNCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tosyloxy amino ethanamine, 2-aminoethyl amino 4-methylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, 2-aminoethyl azanyl ester, n1-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, 2-aminoethylamino 4-methylbenzenesulfonate, 2-4-methylphenyl sulfonyl-oxy amino ethanamine, n∼1∼-4-methylbenzene-1-sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, n∼1∼-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2796248
IUPAC-namn (2-aminoetylamino)-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)ONCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethane -1, 2-diamine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%+
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3C6H4SO2ONH(CH2)2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 230.29
Procent renhet 95%