Läs mer
N-[[(4-metylfenyl)sulfonyl]oxi]etan-1,2-diamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10693793
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10693793 10 g 10g
10394292 1 g 1g
11346935 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10693793 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01735EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175205-36-4
Molekylformel C9H14N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 230.282
MDL-nummer MFCD00276588
InChI-nyckel RWUMUZOGZPNCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tosyloxy amino ethanamine, 2-aminoethyl amino 4-methylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, 2-aminoethyl azanyl ester, n1-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, 2-aminoethylamino 4-methylbenzenesulfonate, 2-4-methylphenyl sulfonyl-oxy amino ethanamine, n∼1∼-4-methylbenzene-1-sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, n∼1∼-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2796248
IUPAC-namn (2-aminoetylamino)-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)ONCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethane -1, 2-diamine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%+
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3C6H4SO2ONH(CH2)2NH2
Kvantitet 10 g
Formel vikt 230.29
Procent renhet 95%