missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Mikromol™

Produktkod. 30459242
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459242 4 x 25 mg
30052476 25 mg
18004010 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459242 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0161.0500254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
CAS 13312-12-4
Analyt- eller komponentnamn N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H9 F3 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flutamide Imp. C (EP), N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16)
Lösningstyp Neat
LEDER CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Molekylvikt (g/mol) 262.19
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 262.0565 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.