missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-propanamide, TRC

Produktkod. 18033340
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18033340 1 g
18072140 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18033340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5968501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13312-12-4
Molekylformel C10 H9 F3 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 262.19
Synonym N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Imp. C (EP)
IUPAC-namn N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
LEDER CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16)
Formel vikt 262.0565
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.