Läs mer
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16) |
| Formel vikt | 262.0565 |