Läs mer
N-[(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester (Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(4-Nitrophenoxy)phenoxyphosphinyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester (Mixture) |
| CAS | 1256490-48-8 |
| Molekylformel | C18H21N2O7P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Isopropyl 2-(((4-nitrophenoxy)(phenoxy)phosphoryl)amino)propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N2O7P/c1-13(2)25-18(21)14(3)19-28(24,26-16-7-5-4-6-8-16)27-17-11-9-15(10-12-17)20(22)23/h4-14H,1-3H3,(H,19,24)/t14-,28?/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H](C(OC(C)C)=O)NP(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O |
| IUPAC-namn | isopropyl ((4-nitrophenoxy)(phenoxy)phosphoryl)-L-alaninate |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.34 |
| Formel vikt | 408.11 |