Läs mer
N-(4-nitrofenyl)thiourea, 98 %
Produktkod. 11347356
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347356 5 g 5g
11337356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09331.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 3696-22-8 | C7H7N3O2S | 197,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3696-22-8
Molekylformel C7H7N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 197.21
MDL-nummer MFCD00007304
InChI-nyckel BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-nitrophenyl-2-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea, 4-nitrophenyl thiourea, 1-4-nitrophenyl thiourea, p-nitrophenyl thiourea, thiourea, 4-nitrophenyl, n-p-nitrophenyl thiourea, acmc-1cny6, 4-nitro-phenyl-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea #
PubChem CID 2760234
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)tiourea
LEDER NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Nitrophenyl)thiourea
Smältpunkt ∽207 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2806574
Formel vikt 197.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.