Läs mer
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide, 98%
Produktkod. 15411759
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411759 5 g 5g
15421759 25 g 25g
15431759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64511.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27514-08-5 | C8H13NO2 | 155.197 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27514-08-5
Molekylformel C8H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 155.197
MDL-nummer MFCD03703462
InChI-nyckel WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-oxocyclohexyl acetamide, 4-acetamidocyclohexanone, 4-acetamido-cyclohexanone, 4-acetylamino cyclohexanone, 4-n-acetylamino cyclohexanone, 4-n-acetyl-amino-cyclohexanone, n-4-oxo-cyclohexyl-acetamide, acetamide, n-4-oxocyclohexyl, 4-aminocyclohexanone, n-acetyl
PubChem CID 538565
IUPAC-namn N-(4-oxocyklohexyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 2803083
Formel vikt 155.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.