Läs mer
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide |
| CAS | 27514-08-5 |
| Molekylformel | C8H13NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Acetylamino)cyclohexanone, 4-Acetamidocyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(=O)NC1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | N-(4-oxocyclohexyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vikt | 155.0946 |