Läs mer
N-(4-Pentynyl)ftalimid, 97 %
Produktkod. 15450238
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450238 5 g 5g
15460238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53432.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 6097-07-0 | C13H11NO2 | 213,236 g/mol
N-(4-pentynyl)ftalimid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-(4-pentynyl)ftalimid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6097-07-0
Molekylformel C13H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 213.236
MDL-nummer MFCD06798110
InChI-nyckel YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-pentynyl phthalimide, 2-pent-4-ynyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-4-pentyne, 2-pent-4-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-4-pentynyl phthalimide 97, 2-pent-4-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 5-phthalimido-1-pentyne, 2-pent-4-ynyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11769822
IUPAC-namn 2-pent-4-ynylisoindol-1,3-dion
LEDER C#CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Pentynyl)phthalimide
Smältpunkt 87°C to 91°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 213.24
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(4-Pentynyl)phthalimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Phthalimido-1-pentyne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.