Läs mer
N-4-Phenyl Alpha-Benzylidene-d5 Isobutyrylacetamide, TRC
Produktkod. 30421313
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30421313 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31955750MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-4-Phenyl a-Benzylidene-d5 Isobutyrylacetamide
CAS 222412-73-9
Molekylformel C19H14D5NO2
Kvantitet 50 mg
Synonym N-4-Phenyl A-Benzylidene-D5 Isobutyrylacetamide
InChI formel InChI=1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)/b17-13-/i3D,5D,6D,9D,10D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(/C(=O)Nc2ccccc2)\C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn (2Z)-4-methyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylidene]-N-phenylpentanamide
Molekylvikt (g/mol) 298.39
Formel vikt 298.173
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.