missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-4-Phenyl Alpha-Benzylidene-d5 Isobutyrylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-4-Phenyl a-Benzylidene-d5 Isobutyrylacetamide |
| CAS | 222412-73-9 |
| Molekylformel | C19H14D5NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-4-Phenyl A-Benzylidene-D5 Isobutyrylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)/b17-13-/i3D,5D,6D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(/C(=O)Nc2ccccc2)\C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | (2Z)-4-methyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylidene]-N-phenylpentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.39 |
| Formel vikt | 298.173 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?