Läs mer
N-(4-Piperidin-1-ylbensyl)cyklopropanamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10331063
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10331063 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10187762 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10331063 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33958CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 857283-76-2
Molekylformel C15H22N2
Molekylvikt (g/mol) 230.36
MDL-nummer MFCD07772814
InChI-nyckel UNFZQBXRXGLJLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-piperidin-1-ylbenzyl cyclopropanamine, n-4-piperidin-1-yl phenyl methyl cyclopropanamine, cyclopropyl 4-piperidylphenyl methyl amine, n-4-piperidin-1-yl benzyl cyclopropanamine, benzenemethanamine,n-cyclopropyl-4-1-piperidinyl, n-4-piperidin-1-ylphenyl methyl cyclopropanamine
PubChem CID 7162339
IUPAC-namn N-{[4-(piperidin-1-yl)fenyl]metyl}cyklopropanamin
LEDER C(NC1CC1)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-piperidin-1-ylbenzyl)cyclopropanamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 230.35
Procent renhet 95%