Läs mer
N-[4-(piperidin-4-karbonyl)fenyl]acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10553055
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10553055 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10082064 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10387724 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10553055 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07288DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 124035-23-0
Molekylformel C14H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 246.31
MDL-nummer MFCD08690322
InChI-nyckel LLEYCMVEUNZRIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-piperidine-4-carbonyl phenyl acetamide, n-4-piperidin-4-ylcarbonyl phenyl acetamide, acetamide,n-4-4-piperidinylcarbonyl phenyl, acmc-20acnz, n-4-4-piperidylcarbonyl phenyl acetamide, n-4-4-piperidinyl-carbonyl phenyl-acetamide
PubChem CID 15680074
IUPAC-namn N-[4-(piperidin-4-karbonyl)fenyl]acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-(piperidine-4-carbonyl)phenyl]acetamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.31
Procent renhet 97%