Läs mer
N-(4-Pyridyl)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662263
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662263 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10532083 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662263 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02754DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 164670-44-4
Molekylformel C6H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 153.203
MDL-nummer MFCD00068177
InChI-nyckel HLOFIQOOOSRNFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridylthiourea, n-4-pyridyl thiourea, pyridin-4-yl thiourea, 1-pyridin-4-yl thiourea, 1-4-pyridyl-2-thiourea, pyridin-4-yl-thiourea, amino 4-pyridylamino methane-1-thione, acmc-20amay, n-pyridin-4-ylthiourea, 1-pyridin-4-ylthiourea
PubChem CID 2737249
IUPAC-namn pyridin-4-yltiourea
LEDER C1=CN=CC=C1NC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Pyridyl)thiourea
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.21
Procent renhet 97%