Läs mer
N-(4-pyridylmetyl)etylamin, 96 %
Produktkod. 11313207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313207 25 g 25g
11303207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13714.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 33403-97-3 | C8H12N2 | 136,198 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33403-97-3
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.198
MDL-nummer MFCD00023632
InChI-nyckel ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylaminomethyl pyridine, n-pyridin-4-ylmethyl ethanamine, n-4-pyridylmethyl ethylamine, 4-pyridinemethanamine, n-ethyl, unii-eye32x3w6x, n-ethyl-4-pyridinemethanamine, ethyl pyridin-4-ylmethyl amine, 4-ethylamino methyl pyridine, n-ethyl-4-picolylamine, eye32x3w6x
PubChem CID 96681
IUPAC-namn N-(pyridin-4-ylmetyl)etanamin
LEDER CCNCC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine
Densitet 0.98
Kokpunkt 103 °C till 105 °C (8 mmHg)
Flampunkt 89 °C (192 °F)
Brytningsindex 1.5175
Kvantitet 25 g
Beilstein 471685
Formel vikt 136.2
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.