Läs mer
N-(4-tert-butylbensyl)-N-metylamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10321530
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10321530 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10566250 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10321530 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08598DA
Kemiska identifierare
CAS 65542-26-9
Molekylformel C12H19N
Molekylvikt (g/mol) 177.291
InChI-nyckel ZSHCHOYJMLEAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-tert-butylbenzyl-n-methylamine, 4-tert-butylphenyl methyl methyl amine, 1-4-tert-butyl phenyl-n-methylmethanamine, 1-4-tert-butylphenyl-n-methylmethanamine, 4-tert-butylbenzylmethylamine, n-methyl-4-tert-butylbenzylamine, n-methyl-4-tert.butylbenzylamine, n-methyl 4-tert-butylbenzyl amine, 4-tert-butyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,4-1,1-dimethylethyl-n-methyl
PubChem CID 2396874
IUPAC-namn 1-(4-tert-butylfenyl)-N-metylmetanamin
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-tert-butylbenzyl)-N-methylamine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.29
Procent renhet 97%