Läs mer
N-[4-(Trifluormetyl)fenyl]tiourea, 98 %
Produktkod. 11398755
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398755 1 g 1g
11308765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12355.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1736-72-7 | C8H7F3N2S | 220,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1736-72-7
Molekylformel C8H7F3N2S
Molekylvikt (g/mol) 220.21
MDL-nummer MFCD00041189
InChI-nyckel OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-4-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 4-trifluoromethyl phenylthiourea, n-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl-phenyl-thiourea, thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl, amino 4-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2777727
IUPAC-namn [4-(trifluormetyl)fenyl]tiourea
LEDER NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Smältpunkt 142 °C till 146 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2695479
Formel vikt 220.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.