Läs mer
N-(4-vinylbensyl)-N,N-dimetylamin, 90 %, teknisk, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10782865 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10782865 5 g Glasflaska 5g
10351501 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10782865 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422550050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2245-52-5 | C11H16N | 162.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2245-52-5
Molekylformel C11H16N
Molekylvikt (g/mol) 162.26
MDL-nummer MFCD00078270
InChI-nyckel XQBHAZDVLGNSOJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym benzenemethanamine, 4-ethenyl-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-4-vinylphenyl methanamine, n-4-vinylbenzyl-n,n-dimethylamine, n,n-dimethyl-4'-vinylbenzylamine, 4-vinylbenzyldimethylamine, p-dimethylaminomethylstyrene, 4-n,n-dimethylaminomethyl styrene, 4-n,n,-dimethylaminomethyl styrene, dimethyl 4-vinylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,4-ethenyl-n,n-dimethyl
PubChem CID 519956
IUPAC-namn 1-(4-etenylfenyl)-N,N-dimetylmetanamin
LEDER C[NH+](C)CC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Vinylbenzyl)-N, N-dimethylamine
Namnnotering tech., 90%
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 72°C to 74°C (1.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2CHC6H4CH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.5360 to 1.54
Kvantitet 5 g
Stabilisator 0.1% P-tert.-butylcatechol
Formel vikt 161.25
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.