Läs mer
N-[(4S,6S)-2-(Aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(4S,6S)-2-(Aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acetamide |
| CAS | 147200-03-1 |
| Molekylformel | C10H14N2O5S3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (4S-trans)-N-[2-(Aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acetamide S,S-Dioxide, (4S-trans)-N-[2-(Aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acetamide, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran Acetamide Derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O5S3/c1-5-3-8(12-6(2)13)7-4-9(20(11,16)17)18-10(7)19(5,14)15/h4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,12,13)(H2,11,16,17)/t5-,8-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H](NC(=O)C)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | N-[(4S,6S)-6-methyl-7,7-dioxo-2-sulfamoyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.42 |
| Formel vikt | 338.0065 |