missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[5-[1-Hydroxy-2-[[2-(4-methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]ethyl]-2-(phenylmethoxy)phenyl]-formamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-(1-Hydroxy-2-((2-(4-methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl)(phenylmethyl)amino)ethyl)-2-(phenylmethoxy)phenyl)-formamide |
| CAS | 1616967-25-9 |
| Molekylformel | C14 H16 Cl N S . H Cl |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClNS.ClH/c1-16(9-8-13-6-4-10-17-13)11-12-5-2-3-7-14(12)15;/h2-7,10H,8-9,11H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(CCc1cccs1)Cc2ccccc2Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.262 |
| Formel vikt | 301.046 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?