Läs mer
N-{[5-(2-Furyl)tien-2-yl]metyl}-N-metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642325
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10642325 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10642325 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47746DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-{[5-(2-furyl)thien-2-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 869901-16-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H11NOS
MDL-nummer MFCD08690272
Kvantitet 1 g
Synonym n-5-2-furyl thien-2-yl methyl-n-methylamine, 5-furan-2-yl thiophen-2-yl methyl methyl amine, 5-2-furyl 2-thienyl methyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 1-5-furan-2-yl thiophen-2-yl-n-methylmethanamine
InChI-nyckel REBAUXOPYFOJIE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
IUPAC-namn 1-[5-(furan-2-yl)tiofen-2-yl]-N-metylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 193.26
PubChem CID 18525822
Formel vikt 193.27
Procent renhet 97%