Läs mer
N-[5-(4-Bromophenyl)-6-chloro-4-pyrimidinyl]-N'-propylsulfamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[5-(4-Bromophenyl)-6-chloro-4-pyrimidinyl]-N'-propylsulfamide |
| CAS | 1393813-42-7 |
| Molekylformel | C13H14BrClN4O2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Sulfamide, N-[5-(4-bromophenyl)-6-chloro-4-pyrimidinyl]-N'-propyl- (ACI), N-[5-(4-Bromophenyl)-6-chloro-4-pyrimidinyl]-N'-propylsulfamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14BrClN4O2S/c1-2-7-18-22(20,21)19-13-11(12(15)16-8-17-13)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6,8,18H,2,7H2,1H3,(H,16,17,19) |
| LEDER | CCCNS(=O)(=O)Nc1ncnc(Cl)c1c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | 5-(4-bromophenyl)-6-chloro-N-(propylsulfamoyl)pyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.7 |
| Formel vikt | 403.9709 |