missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[5-Acetyl-2-(phenylmethoxy)phenyl]urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[5-Acetyl-2-(phenylmethoxy)phenyl]urea |
| CAS | 34241-97-9 |
| Molekylformel | C16H16N2O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [5-Acetyl-2-(benzyloxy)phenyl]urea, [5-Acetyl-2-(phenylmethoxy)phenyl]urea |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O3/c1-11(19)13-7-8-15(14(9-13)18-16(17)20)21-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H3,17,18,20) |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(NC(=O)N)c1 |
| IUPAC-namn | (5-acetyl-2-phenylmethoxyphenyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.31 |
| Formel vikt | 284.1161 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?