missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic Acid Tri-t-butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid tri-t-butyl ester |
| CAS | 205379-08-4 |
| Molekylformel | C18 H34 N2 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34N2O6/c1-17(2,3)25-14(21)11-20(12-15(22)26-18(4,5)6)13(16(23)24)9-7-8-10-19/h13H,7-12,19H2,1-6H3,(H,23,24) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)OC(C)(C)C)C(CCCCN)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-amino-2-[bis[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]amino]hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.47 |
| Formel vikt | 374.2417 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?