Läs mer
N-(5-amino-2-metylfenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrididinamin, TRC
Produktkod. 17992175
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17992175 5 g -
17981955 2.5 g 2.5g
17963355 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6182205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152460-10-1
Molekylformel C16 H15 N5
Molekylvikt (g/mol) 277.32
Synonym N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Imp F (EP), 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine
IUPAC-namn 4-metyl-3-N-(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)bensen-1,3-diamin
LEDER Cc1ccc(N)cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
Formel vikt 277.1327