Läs mer
N-(5-Aminopentyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-Aminopentyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, Hydroch |
| CAS | 118896-95-0 |
| Molekylformel | C15 H19 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19ClN2O2S.ClH/c16-15-6-4-5-12-11-13(7-8-14(12)15)21(19,20)18-10-3-1-2-9-17;/h4-8,11,18H,1-3,9-10,17H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1 |
| IUPAC-namn | N-(5-aminopentyl)-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.3 |
| Formel vikt | 362.0623 |