Läs mer
N-(5-Aminopentyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-Aminopentyl)acetamide |
| CAS | 32343-73-0 |
| Molekylformel | C7H16N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(5-Aminopentyl)acetamide, Acetylcadaverine, Monoacetyl Cadaverine, N-Acetylcadaverine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8/h2-6,8H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(=O)NCCCCCN |
| IUPAC-namn | N-(5-aminopentyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.21 |
| Formel vikt | 144.1263 |