Läs mer
N-(5-aminopentyl)biotinamidtrifluoracetatsalt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450567
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450567 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 15450567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66382.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 288259-39-2 | C17H29F3N4O4S | 442.50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
CAS 288259-39-2
Färg Vitt
Molekylformel C17H29F3N4O4S
MDL-nummer MFCD03452814
Kvantitet 50 mg
Känslighet Light and moisture sensitive
Synonym n-5-aminopentyl biotinamide trifluoroacetate salt, biotin-cadaverine, n-5-aminopentyl biotinamide trifluoroacetate salt, solid
InChI-nyckel QWKKJNXOPDNIEU-UHFFFAOYNA-N
Molekylvikt (g/mol) 442.50
PubChem CID 16007074
Formel vikt 442.5
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.