Läs mer
N-[5-(Aminosulfonyl)-2-metylfenyl]-acetamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[5-(Aminosulfonyl)-2-methylphenyl]-acetamide |
| CAS | 17485-44-8 |
| Molekylformel | C9H12N2O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5'-Sulfamoyl-O-acetotoluidide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O3S/c1-6-3-4-8(15(10,13)14)5-9(6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| LEDER | CC(NC1=CC([S](N)(=O)=O)=CC=C1C)=O |
| IUPAC-namn | N-(2-metyl-5-sulfamoylfenyl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.27 |
| Formel vikt | 228.06 |