Läs mer
N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-imino-2-phenazinamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-imino-2-phenazinamine Hydrochloride |
| CAS | 90690-85-0 |
| Molekylformel | C24H16Cl2N4 . (HCl) |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-(p-Chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-imino-phenazine Hydrohcloride, B 628 Hydrohcloride, 3-N-Demethylethyl Clofazimine Hydrohcloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H16Cl2N4.ClH/c25-15-5-9-17(10-6-15)28-21-14-22-24(13-19(21)27)30(18-11-7-16(26)8-12-18)23-4-2-1-3-20(23)29-22;/h1-14,27-28H;1H |
| LEDER | Cl.Clc1ccc(NC2=CC3=Nc4ccccc4N(C3=CC2=N)c5ccc(Cl)cc5)cc1 |
| IUPAC-namn | N,5-bis(4-chlorophenyl)-3-iminophenazin-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.8 |
| Formel vikt | 466.0519 |