Läs mer
N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine |
| CAS | 2030-63-9 |
| Molekylformel | C27H22Cl2N4 |
| MDL-nummer | MFCD00056793 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | CC(/N=C1C(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=CC3=NC4=C(C=CC=C4)N(C5=CC=C(Cl)C=C5)C3=C/1)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.40 |
| Procent renhet | 98% |