Läs mer
N-(5-Bromo-6-quinoxalinyl)quanidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)guanidine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrN5.ClH/c10-7-5(15-9(11)12)1-2-6-8(7)14-4-3-13-6;/h1-4H,(H4,11,12,15);1H |
| Formel vikt | 300.973 |
| Procent renhet | >95% |