Läs mer
N-(5-Bromo-6-quinoxalinyl)quanidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)guanidine hydrochloride |
| CAS | 1797986-78-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H8 Br N5 . Cl H |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Guanidine, N-(5-bromo-6-quinoxalinyl)-, hydrochloride (1:1), N-(5-Bromo-6-quinoxalinyl)guanidine hydrochloride, 2-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)guanidine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrN5.ClH/c10-7-5(15-9(11)12)1-2-6-8(7)14-4-3-13-6;/h1-4H,(H4,11,12,15);1H |
| LEDER | Cl.NC(=Nc1ccc2nccnc2c1Br)N |
| IUPAC-namn | 2-(5-bromoquinoxalin-6-yl)guanidine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.56 |
| Visa mer |