missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Mikromol™
Beskrivning
N-[5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide |
| CAS | 799842-07-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 Br F N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-[5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl]-N-methyl-methanesulfonamide, 5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine, N-(4-(4-Fluorophenyl)-5-(bromomethyl)-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl)-N-methyl-methanesulfonamide, N-[5-Bromomethyl-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Methanesulfonamide, N-[5-(bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19BrFN3O2S/c1-10(2)14-13(9-17)15(11-5-7-12(18)8-6-11)20-16(19-14)21(3)24(4,22)23/h5-8,10H,9H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)c1nc(nc(c1CBr)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[5-(bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl]-N-methyl-methanesulfonamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?