Läs mer
N-(5-Bromopentyl)ftalimid, 97 %
Produktkod. 11368486
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368486 5 g 5g
11378486 25 g 25g
11388486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17543.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 954-81-4 | C13H14BrNO2 | 296,164 g/mol
Det är en farmaceutisk mellanprodukt och används inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en farmaceutisk mellanprodukt och används inom medicin.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 954-81-4
Molekylformel C13H14BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 296.164
MDL-nummer MFCD00060522
InChI-nyckel QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-5-bromopentyl phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindole-1,3-dione, n-5-bromopentyl-phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindoline-1,3-dione, 2-5-bromo-pentyl-isoindole-1,3-dione, 2-5-bromopentyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-5-bromopentyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-phthalimidopentyl bromide, 1-bromo-5-phthalimidopentane
PubChem CID 136770
IUPAC-namn 2-(5-brompentyl)isoindol-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(5-Bromopentyl)phthalimide
Smältpunkt 58°C to 62°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 177015
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 296.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.