Läs mer
N-(5-kloro-1,3,4-tiadiazol-2-yl)acetamid, Mikromol™
Produktkod. 30052451
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30052451 50 mg
1 options
Produktkod. 30052451 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0648.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(5-klor-1,3,4-tiadiazol-2-yl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
CAS 60320-32-3
Analyt- eller komponentnamn N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H4 Cl N3 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP), Acetazolamide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9)
LEDER CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1
IUPAC-namn N-(5-klor-1,3,4-tiadiazol-2-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 177.61
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 176,9764 g/mol