Läs mer
N-(5-klor-1,3,4-tiadiazol-2-yl)acetamid, TRC
Produktkod. 30362530
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362530 1 g
30351748 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30362530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3801501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60320-32-3
Molekylformel C4 H4 Cl N3 O S
Molekylvikt (g/mol) 177.61
Synonym N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP)
IUPAC-namn N-(5-klor-1,3,4-tiadiazol-2-yl)acetamid
LEDER CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9)
Formel vikt 176.9764