Läs mer
N-[[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]thioxomethyl]benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(((5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino)thioxomethyl)benzamide |
| CAS | 1240668-22-7 |
| Molekylformel | C14H9ClN4OS2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN4OS2/c15-9-6-7-10-12(19-22-18-10)11(9)16-14(21)17-13(20)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,16,17,20,21) |
| LEDER | Clc1ccc2nsnc2c1NC(=S)NC(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)carbamothioyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.83 |
| Formel vikt | 347.9906 |