Läs mer
N-(5-kloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-tiourea, TRC
Produktkod. 30368268
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368268 50 mg
30363954 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30368268 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36499550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51323-05-8
Molekylformel C7H5ClN4S2
Molekylvikt (g/mol) 244.72
Synonym (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-thiourea, Tizanidine EP Impurity B
IUPAC-namn (5-kloro-2,1,3-bensotiadiazol-4-yl)tiourea
LEDER NC(=S)Nc1c(Cl)ccc2nsnc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-thiourea
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN4S2/c8-3-1-2-4-6(12-14-11-4)5(3)10-7(9)13/h1-2H,(H3,9,10,13)
Formel vikt 243.9644