Läs mer
N-(5-Chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl)methanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-Chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| CAS | 2512204-82-7 |
| Molekylformel | C14H13ClN2O6S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[5-Chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClN2O6S/c1-22-9-3-5-10(6-4-9)23-14-8-13(17(18)19)11(15)7-12(14)16-24(2,20)21/h3-8,16H,1-2H3 |
| LEDER | ClC1=CC(NS(=O)(C)=O)=C(OC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1[N+]([O-])=O |
| IUPAC-namn | N-(5-chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.78 |
| Formel vikt | 372.02 |