missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(5-Chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-Chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)acetamide |
| CAS | 156016-33-0 |
| Molekylformel | C8 H7 Cl N2 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN2O4/c1-4(12)10-6-2-5(9)3-7(8(6)13)11(14)15/h2-3,13H,1H3,(H,10,12) |
| LEDER | CC(=O)Nc1cc(Cl)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.61 |
| Formel vikt | 230.0094 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?