Läs mer
N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(hydroxymethyl)-2-pyrazinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(hydroxymethyl)-2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 1122549-43-2 |
| Molekylformel | C11 H9 Cl N4 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Pyrazinecarboxamide, N-(5-chloro-2-pyridinyl)-3-(hydroxymethyl)-, N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(hydroxymethyl)-2-pyrazinecarboxamide, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-(hydroxymethyl)pyrazine-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClN4O2/c12-7-1-2-9(15-5-7)16-11(18)10-8(6-17)13-3-4-14-10/h1-5,17H,6H2,(H,15,16,18) |
| LEDER | OCc1nccnc1C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2 |
| IUPAC-namn | N-(5-chloropyridin-2-yl)-3-(hydroxymethyl)pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.67 |
| Formel vikt | 264.0414 |