Läs mer
N,5-Dibenzyl-5-hydroxy-indole-3-glyoxylamide, TRC
Produktkod. 30361563
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30361563 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30361563 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4174602.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,5-Dibenzyl-5-hydroxy-indole-3-glyoxylamide
CAS 102754-41-6
Molekylformel C24H20N2O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym N-Benzyl-5-(benzyloxy)-indole-3-glyoxylamide, α-Oxo-5-(phenylmethoxy)-N-(phenylmethyl)-1H-Iindole-3-acetamide
InChI formel InChI=1S/C24H20N2O3/c27-23(24(28)26-14-17-7-3-1-4-8-17)21-15-25-22-12-11-19(13-20(21)22)29-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,15,25H,14,16H2,(H,26,28)
LEDER O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)C2=CNC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C32
IUPAC-namn N-benzyl-2-(5-(benzyloxy)-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetamide
Molekylvikt (g/mol) 384.43
Formel vikt 384.15